SMB00928
4′-Hydroxy carvedilol
Sinonimo/i:
4′-Hydroxy carvedilol, 4′-Hydroxyphenyl carvedilol, 4′-OH carvedilol, 4′OH-CVD, 4-(2-(3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropylamino)ethoxy)-3-methoxyphenol, 4-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxyphenol, 4OHC, BM 140686, BM 14686, Carvedilol metabolite M4
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Colore
off-white to white
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3
ZCJHEORDHXCJNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3