SMB00607
Amoxicillin trihydrate: potassium clavulanate (4:1)
Sinonimo/i:
Amoxicillin Trihydrate: Potassium Clavulanate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Never allow produc to get in contact with water during storage.)
Colore
white to yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Clavulanate is a β-lactam antibiotic related to the penicillins. Clavulanate competitively and irreversibly inhibits a wide variety of β-lactamases found in bacteria that are resistant to penicillins and cephalosporins.
Formulations of amoxicillin with clavulanic acid prevent the degradation of amoxicillin by β-lactamase enzymes. This increases amoxicillin′s antibacterial activity against bacteria normally resistant to β-lactam antibiotics.
Confezionamento
Componenti
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)