SMB00509
1,2-Dimyristoyl-sn-glycerol
≥95%
Sinonimo/i:
(S)-1,2-Dimyristin, (S)-Glycerol 1,2-dimyristate, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycerol, DMG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ketone
Tipo di lipide
neutral glycerides
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@H](CO)OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?