Key Documents
SMB00201
Sigma-Aldrich
5-O-Methylnaringenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
7,4′-Dihydroxy-5-methoxyflavanone, Naringenin 5-O-methyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(O)cc2O[C@@H](CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-14-6-11(18)7-15-16(14)12(19)8-13(21-15)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3/t13-/m0/s1
CWZLMWSCLBFCBY-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3