SMB00136
Campestrinoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C20H24O10/c1-20(2)18(29-19-16(26)15(25)13(23)10(7-21)27-19)14(24)12-9(30-20)5-3-8-4-6-11(22)28-17(8)12/h3-6,10,13-16,18-19,21,23-26H,7H2,1-2H3/t10-,13-,14+,15+,16-,18-,19+/m1/s1
QAUDHOGPLBDVAX-GIDDHENUSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3