Documenti fondamentali
SMB00106
Sigma-Aldrich
14-Epiandrographolide
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15+,16+,17-,19+,20+/m1/s1
BOJKULTULYSRAS-NPWGMBKGSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3