Documenti fondamentali
SMB00065
Sigma-Aldrich
Isochromophilone VI
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28ClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)\C=C(C)\C=C\C1=CC2=C(Cl)C(=O)[C@](C)(OC(C)=O)C(=O)C2=CN1CCO
InChI
1S/C23H28ClNO5/c1-6-14(2)11-15(3)7-8-17-12-18-19(13-25(17)9-10-26)21(28)23(5,30-16(4)27)22(29)20(18)24/h7-8,11-14,26H,6,9-10H2,1-5H3/b8-7+,15-11+/t14-,23+/m0/s1
ZQLIAKJHIRHCFA-XIIQHIPDSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)