SCP0229
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C59H77N16O25
Peso molecolare:
1410.33
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥85%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2
Applicazioni
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate (MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2) may be used to identify and differentiate protein tyrosine phosphatases.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)