Documenti fondamentali
SCP0015
Sigma-Aldrich
α-MSH Peptide
≥90% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H69N15O9
Peso molecolare:
1024.18
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
[Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH, Ac-Nle4 c amide 4-10,
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Nle-Asp-His-Phe-Arg-Trp-Lys-NH2
Applicazioni
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. D-Arg analogues such as [Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH are used as α-MSH antagonists.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)