SCJ4600013
CF™ 405S succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
solid
PM
~1169 g/mol (free acid)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
33000 at 404 nm
Rapporto di assorbanza
A280/404 nm 0.7
Fluorescenza
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 431 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to label diphtheria toxoid (DT) to determine the percentage of DT associated with liposomes
- in the preparation of the dye-encapsulated silica nanoparticles (CF 405S SiNP)
- as a fluorescent dye for the fluorescent labeling of native human serum albumin (HSA) (HSAUT)
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCJ4600013-1UMOL | 4061826703717 |