SCJ4600004
CF™ 350 maleimide
suitable for fluorescence
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
~618 g/mol
ε (coefficiente d’estinzione)
18000 at 347 nm
Rapporto di assorbanza
A280/347 nm 0.14
Fluorescenza
λex 347 nm; λem 448 nm
λex 360 nm (Flow cytometry laser line)
λex 360 nm (Microscopy laser line)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCJ4600004-1UMOL | 4061826692547 |