SBR00065
Rifampicin Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
Antibacterial
Concentrazione
50 mg/mL in DMSO
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Rifampicin is used to treat Tuberculosis and Tuberculosis-related mycobacterial infections.
- Rifampicin is widely used as an antipruritic agent in the autoimmune cholestatic liver disease, and primary biliary cirrhosis (PBC).
- Rifampicin was also found active by inhibiting Tau Oligomer Propagation in Alzheimer’s disease.
- Rifampicin is used as a selection agent for agrobacterium mediated plant transformation.
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Lact.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)