SBR00016
Aminopterin Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
Saggio
≥85%
Livello qualitativo
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
50 mg/mL in DMSO
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CC[C@@H](C(O)=O)NC(C1=CC=C(NCC2=NC3=C(N)N=C(N)N=C3N=C2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)
TVZGACDUOSZQKY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Aminopterin is actively transported into cells by the folate transporter. In the cell, it is converted to a high molecular weight polyglutamate metabolite by folylpolyglutamate synthase that, in turn, binds to dihydrofolate reductase and inhibits its activity. Aminopterin-polyglutamate is degraded intracellularly by γ-glutamyl hydrolase.
Aminopterin was first administered for cancer therapy, as a drug targeting metabolism, specifically in pediatric leukemia. Later on it was demonstrated to be more potent yet more toxic than methotrexate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica