SBP4251
SLPI (AB1) Blocking Peptide for PRS4251
About This Item
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
17 amino acids near the center of mouse SLPI.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS4251.