SAE0021
Pyruvate Kinase M2 human
recombinant, expressed in E. coli, specific activity ≥100 unit/mg protein
Sinonimo/i:
Cytosolic Thyroid hormone-binding protein (CTHBP), M2-PK, OPA-interacting protein 3 (OIP-3), PKM2, Pyruvate kinase 3 (PK3), Pyruvate kinase muscle isozyme, p58
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥100 units/mg protein
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 2