Documenti fondamentali
SAB5703031
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 9 (KRT9) Antibody, clone 9A5H3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CK-9, EPPK, K9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9A5H3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
62 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DADINGLRQVLDNLTMEKSDLEMQYETLQEELMALKKNHKEEMSQLTGQNSGDVNVEINVAPGKDLTKTLNDMRQEYEQLIAKNRKDIENQYETQITQIEHEVSSSGQEVQSSAKEVTQLRHGVQELEIELQSQLSKKAALEKSLEDTKNRYCGQLQMI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT9(3857)
Descrizione generale
This gene encodes the type I keratin 9, an intermediate filament chain expressed only in the terminally differentiated epidermis of palms and soles. Mutations in this gene cause epidermolytic palmoplantar keratoderma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 254-412 of human Cytokeratin 9 (KRT9) (P35527).
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1