SAB5702990
Anti-KIF23 Antibody, clone 9V4Y8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CHO1, KNSL5, MKLP-1, MKLP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9V4Y8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
115 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1.58 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NAPPIRLRHRRSRSAGDRWVDHKPASNMQTETVMQPHVPHAITVSVANEKALAKCEKYMLTHQELASDGEIETKLIKGDIYKTRGGGQSVQFTDIETLKQESPNGSRKRRSSTVAPAQPDGAESEWTDVETRCSVAVEMRAGSQLGPGYQHHAQPKRKKP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF23(9493)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1