Documenti fondamentali
SAB5702962
Sigma-Aldrich
Anti-Chromogranin B Antibody, clone 5N6T1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SCG1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5N6T1, monoclonal
Stato
liquid
PM
110 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.25 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EEENELTLNEKNFFPEYNYDWWEKKPFSEDVNWGYEKRNLARVPKLDLKRQYDRVAQLDQLLHYRKKSAEFPDFYDSEEPVSTHQEAENEKDRADQTVLTE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHGB(1114)
Descrizione generale
This gene encodes a tyrosine-sulfated secretory protein abundant in peptidergic endocrine cells and neurons. This protein may serve as a precursor for regulatory peptides. [provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human Chromogranin B (P05060).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)