SAB5702935
Anti-Cathepsin D Antibody, clone 2B3E8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CLN10,CPSD,HEL-S-130P,Cathepsin D,CTSD
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2B3E8, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KAIGAVPLIQGEYMIPCEKVSTLPAITLKLGGKGYKLSPEDYTLKVSQAGKTLCLSGFMGMDIPPPSGPLWILGDVFIGRYYTVFDRDNNRVGFAEAARL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTSD(1509)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1