Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5702917
Sigma-Aldrich
Anti-Myeloperoxidase (MPO) Antibody, clone 0J10S7, Rabbit Monoclonal
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0J10S7, monoclonal
Stato
liquid
PM
13 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.10 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GVSEPLKRKGRVGPLLACIIGTQFRKLRDGDRFWWENEGVFSMQQRQALAQISLPRIICDNTGITTVSKNNIFMSNSYPRDFVNCSTLPALNLASWREAS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPO(4353)
Descrizione generale
Myeloperoxidase (MPO) is a heme protein synthesized during myeloid differentiation that constitutes the major component of neutrophil azurophilic granules. Produced as a single chain precursor, myeloperoxidase is subsequently cleaved into a light and heavy chain. The mature myeloperoxidase is a tetramer composed of 2 light chains and 2 heavy chains. This enzyme produces hypohalous acids central to the microbicidal activity of neutrophils. [provided by RefSeq, Nov 2014]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 646-745 of human Myeloperoxidase (MPO) (NP_000241.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)