SAB5702866
Anti-Furin Antibody, clone 1P6N8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FUR, PACE, PCSK3, SPC1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1P6N8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.20 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GEVAAVANNGVCGVGVAYNARIGGVRMLDGEVTDAVEARSLGLNPNHIHIYSASWGPEDDGKTVDGPARLAEEAFFRGVSQGRGGLGSIFVWASGNGGREH
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FURIN(5045)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1