Documenti fondamentali
SAB5702856
Sigma-Aldrich
Anti-SQS/FDFT1 Antibody, clone 4W10J4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DGPT, ERG9, SQS, SS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4W10J4, monoclonal
Stato
liquid
PM
48 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.60 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGIGMAEFLDKHVTSEQEWDKYCHYVAGLVGIGLSRLFSASEFEDPLVGEDTERANSMGLFLQKTNIIRDYLEDQQGGREFWPQEVWSRYVKKLGDFAKPE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FDFT1(2222)
Descrizione generale
This gene encodes a membrane-associated enzyme located at a branch point in the mevalonate pathway. The encoded protein is the first specific enzyme in cholesterol biosynthesis, catalyzing the dimerization of two molecules of farnesyl diphosphate in a two-step reaction to form squalene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human SQS/FDFT1 (P37268).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)