SAB5702844
Anti-WNK1 Antibody, clone 6C5S6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HSAN2, HSN2, KDP, PPP1R167, PRKWNK1, PSK, p65
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6C5S6, monoclonal
Stato
liquid
PM
250 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.53 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSGGAAEKQSSTPGSLFLSPPAPAPKNGSSSDSSVGEKLGAAAADAVTGRTEEYRRRRHTMDKDSRGAAATTTTTEHRFFRRSVICDSNATALELPGLPL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNK1(65125)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)