Key Documents
SAB5702828
Sigma-Aldrich
Anti-gamma-Synuclein Antibody, clone 4A0F4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BCSG1, SR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4A0F4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.32 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCG(6623)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the synuclein family of proteins which are believed to be involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Mutations in this gene have also been associated with breast tumor development. [provided by RefSeq, Jan 2010]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 48-127 of human gamma-Synuclein (O76070).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1