SAB5702815
Anti-ATAD2 Antibody, clone 2K7T2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ANCCA, CT137, PRO2000
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2K7T2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
180 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.84 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MVVLRSSLELHNHSAASATGSLDLSSDFLSLEHIGRRRLRSAGAAQKKPAATTAKAGDGSSVKEVETYHRTRALRSLRKDAQNSSDSSFEKNVEITEQLA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATAD2(29028)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1