SAB5702784
Anti-GABARAPL2 Antibody, clone 8Z8M8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ATG8, ATG8C, GATE-16, GATE16, GEF-2, GEF2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8Z8M8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
16 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GSQIVDIDKRKYLVPSDITVAQFMWIIRKRIQLPSEKAIFLFVDKTVPQSSLTMGQLYEKEKDEDGFLYVAYSGENTFGF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABARAPL2(11345)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1