Documenti fondamentali
SAB5702765
Sigma-Aldrich
Anti-PIM2 Antibody, clone 3V1S5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PIM2, serine/threonine-protein kinase pim-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3V1S5, monoclonal
Stato
liquid
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PAPPGTPTPPPGGKDREAFEAEYRLGPLLGKGGFGTVFAGHRLTDRLQVAIKVIPRNRVLGWSPLSDSVTCPLEVALLWKVGAGGGHPGVIRLLDWFETQEGFMLVLERPL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIM2(11040)
Descrizione generale
This gene encodes a protooncogene that acts as a serine/threonine protein kinase. Studies determined the encoded protein functions to prevent apoptosis and to promote cell survival.[provided by RefSeq, Nov 2009]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-120 of human PIM2 (Q9P1W9).
Applicazioni
WB, IP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)