SAB5702762
Anti-Parathyroid Hormone (PTH) Antibody, clone 5X6R6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PTH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5X6R6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
13 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.50 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MIPAKDMAKVMIVMLAICFLTKSDGKSVKKRSVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTH(5741)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1