SAB5702742
Anti-Pyruvate carboxylase (PC) Antibody, clone 10S0V1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PCB
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10S0V1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.80 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MLKFRTVHGGLRLLGIRRTSTAPAASPNVRRLEYKPIKKVMVANRGEIAIRVFRACTELGIRTVAIYSEQDTGQMHRQKADEAYLIGRGLAPVQAYLHIP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PC(5091)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1