SAB5702704
Anti-CD166/ALCAM Antibody, clone 6Z4Y2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD166, MEMD
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6Z4Y2, monoclonal
Stato
liquid
PM
100-105 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.80 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TCTAENQLERTVNSLNVSAISIPEHDEADEISDENREKVNDQAKLIVGIVVGLLLAALVAGVVYWLYMKKSKTASKHVNKDLGNMEENKKLEENNHKTEA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALCAM(214)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)