Documenti fondamentali
SAB5702662
Sigma-Aldrich
Anti-CXCR5 Antibody, clone 9Q10I2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BLR1, CD185, MDR15
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9Q10I2, monoclonal
Stato
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SPYHIVIFLDTLARLKAVDNTCKLNGSLPVAITMCEFLGLAHCCLNPMLYTFAGVKFRSDLSRLLTKLGCTGPASLCQLFPSWRRSSLSESENATSLTTF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXCR5(643)
Descrizione generale
This gene encodes a multi-pass membrane protein that belongs to the CXC chemokine receptor family. It is expressed in mature B-cells and Burkitt's lymphoma. This cytokine receptor binds to B-lymphocyte chemoattractant (BLC), and is involved in B-cell migration into B-cell follicles of spleen and Peyer patches. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 273-372 of human CXCR5 (P32302).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)