SAB5702659
Anti-MRPS15 Antibody, clone 8Q8T5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MRPS15, DC37, MPR-S15, RPMS15, S15mt, mitochondrial ribosomal protein S15
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8Q8T5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.50 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSIDQRKKMLKNLRNTNYDVFEKICWGLGIEYTFPPLYYRRAHRRFVTKKALCIRVFQETQKLKKRRRALKAAAAAQKQAKRRNPDSPAKAIPKTLKDSQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MRPS15(64960)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1