SAB5702627
Anti-Calpain 1 Antibody, clone 10E6O5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CANP, CANP1, CANPL1, SPG76, muCANP, muCL
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10E6O5, monoclonal
Stato
liquid
PM
75 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.435 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DGATRTDICQGALGDCWLLAAIASLTLNDTLLHRVVPHGQSFQNGYAGIFHFQLWQFGEWVDVVVDDLLPIKDGKLVFVHSAEGNEFWSALLEKAYAKVNG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAPN1(823)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)