SAB5702611
Anti-Oncostatin M Antibody, clone 8O8K9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
OSM, oncostatin-M
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8O8K9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.40 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGVLLTQRTLLSLVLALLFPSMASMAAIGSCSKEYRVLLGQLQKQTDLMQDTSRLLDPYIRIQGLDVPKLREHCRERPGAFPSEETLRGLGRRGFLQTLN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OSM(5008)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1