SAB5702597
Anti-HSPA2 Antibody, clone 5C9X0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HSP70-2, HSP70-3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5C9X0, monoclonal
Stato
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.85 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ILNVTAADKSTGKENKITITNDKGRLSKDDIDRMVQEAERYKSEDEANRDRVAAKNALESYTYNIKQTVEDEKLRGKISEQDKNKILDKCQEVINWLDRNQMAEKDEYEHKQKELERVCNPIISKLYQGGPGGGSGGGGSGASGGPTIEE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA2(3306)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)