Key Documents
SAB5702596
Sigma-Aldrich
Anti-TWEAKR/Fn14/CD266 Antibody, clone 1G4T3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD266, FN14, TWEAKR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1G4T3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDCASCRARPHSDFCLGCAAAPPAPFRLLWPILGGALSLTFVLGLLSGFLVWRRCRRREKFTTPIEETGGEGCPAVALIQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
TNFRSF12A (TNF Receptor Superfamily Member 12A) is a Protein Coding gene. Diseases associated with TNFRSF12A include Multiple Sclerosis and Stroke, Ischemic. Among its related pathways are ERK Signaling and CDK-mediated phosphorylation and removal of Cdc6
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-129 of human TWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1