Documenti fondamentali
SAB5702571
Sigma-Aldrich
Anti-MAD1/MAD1L1 Antibody, clone 7O2C2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MAD1, PIG9, TP53I9, TXBP181
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7O2C2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
83 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
QLEERAEQIRSKSHLIQVEREKMQMELSHKRARVELERAASTSARNYEREVDRNQELLTRIRQLQEREAGAEEKMQEQLERNRQCQQNLDAASKRLREKED
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAD1L1(8379)
Descrizione generale
MAD1L1 is a component of the mitotic spindle-assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosome are properly aligned at the metaphase plate. MAD1L1 functions as a homodimer and interacts with MAD2L1. MAD1L1 may play a role in cell cycle control and tumor suppression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human MAD1/MAD1L1 (Q9Y6D9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1