Documenti fondamentali
SAB5702528
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclophilin 40 Antibody, clone 4O7P5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CYP-40, CYPD
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
4O7P5, monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human, rat, rat
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4O7P5, monoclonal
Stato
liquid
PM
41 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.673 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
IALSCVLNIGACKLKMSNWQGAIDSCLEALELDPSNTKALYRRAQGWQGLKEYDQALADLKKAQGIAPEDKAIQAELLKVKQKIKAQKDKEKAVYAKMFA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPID(5481)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) family. PPIases catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides and accelerate the folding of proteins. This protein has been shown to possess PPIase activity and, similar to other family members, can bind to the immunosuppressant cyclosporin A. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 271-370 of human Cyclophilin 40 (Q08752).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)