SAB5702524
Anti-p60 CAF1 Antibody, clone 7N0I2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CAF-1, CAF-IP60, CAF1, CAF1A, CAF1P60, MPHOSPH7, MPP7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7N0I2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PLPGPSEEKTLQPSSQNTKAHPSRRVTLNTLQAWSKTTPRRINLTPLKTDTPPSSVPTSVISTPSTEEIQSETPGDAQGSPPELKRPRLDENKGGTESLDP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHAF1B(8208)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1