SAB5702516
Anti-IL17RA Antibody, clone 6Q2U9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CANDF5, CD217, CDw217, IL-17RA, IL17R, IMD51, hIL-17R
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6Q2U9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
120 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.226 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GCSRPAMVLTDPHTPYEEEQRQSVQSDQGYISRSSPQPPEGLTEMEEEEEEEQDPGKPALPLSPEDLESLRSLQRQLLFRQLQKNSGWDTMGSESEGPSA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL17RA(23765)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1