SAB5702511
Anti-Troponin I2 (TNNI2) Antibody, clone 2H7S10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AMCD2B, DA2B, FSSV, fsTnI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2H7S10, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.677 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EVRVQKTSKELEDMNQKLFDLRGKFKRPPLRRVRMSADAMLKALLGSKHKVCMDLRANLKQVKKEDTEKERDLRDVGDWRKNIEEKSGMEGRKKMFESES
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNNI2(7136)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1