Documenti fondamentali
SAB5702506
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit monoclonal, 0E9I7
Sinonimo/i:
DYT14, DYT5b, TYH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nome del prodotto
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 0E9I7, Rabbit Monoclonal,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0E9I7, monoclonal
Stato
liquid
PM
59 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.5mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MPTPDATTPQAKGFRRAVSELDAKQAEAIMVRGQGAPGPSLTGSPWPGTAAPAASYTPTPRSPRFIGRRQSLIEDARKEREAAVAAAAAAVPSEPGDPLE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is involved in the conversion of tyrosine to dopamine. It is the rate-limiting enzyme in the synthesis of catecholamines, hence plays a key role in the physiology of adrenergic neurons. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive Segawa syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Tyrosine Hydroxylase (P07101).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)