SAB5702494
Anti-DDAH1 Antibody, clone 1Q5F6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DDAH, DDAH-1, DDAHI, HEL-S-16
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1Q5F6, monoclonal
Stato
liquid
PM
37 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
IAIGSSESAQKALKIMQQMSDHRYDKLTVPDDIAANCIYLNIPNKGHVLLHRTPEEYPESAKVYEKLKDHMLIPVSMSELEKVDGLLTCCSVLINKKVDS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDAH1(23576)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)