SAB5702442
Anti-COX1/PTGS1 Antibody, clone 8L4X10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
COX1, COX3, PCOX1, PES-1, PGG/HS, PGHS-1, PGHS1, PHS1, PTGHS
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8L4X10, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPGLWTWLRNSLRPSPSFTHFLLTHGRWFWEFVNATFIREMLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNSAHDYISWESFSNVSYYTRI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1