Documenti fondamentali
SAB5702411
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC6 Antibody, clone 9V1W2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CPBHM, HD6, JM21, PPP1R90
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
9V1W2, monoclonal
application:
IHC
IP
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9V1W2, monoclonal
Stato
liquid
PM
160 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.15 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MTSTGQDSTTTRQRRSRQNPQSPPQDSSVTSKRNIKKGAVPRSIPNLAEVKKKGKMKKLGQAMEEDLIVGLQGMDLNLEAEALAGTGLVLDEQLNEFHCL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC6(10013)
Descrizione generale
Histones play a critical role in transcriptional regulation, cell cycle progression, and developmental events. Histone acetylation/deacetylation alters chromosome structure and affects transcription factor access to DNA. The protein encoded by this gene belongs to class II of the histone deacetylase/acuc/apha family. It contains an internal duplication of two catalytic domains which appear to function independently of each other. This protein possesses histone deacetylase activity and represses transcription. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HDAC6 (Q9UBN7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)