SAB5702380
Anti-Desmoglein 2 Antibody, clone 8O0R6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDHF5, HDGC
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8O0R6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PLEGTQHLQDVPYVMVRERESFLAPSSGVQPTLAMPNIAVGQNVTVTERVLAPASTLQSSYQIPTENSMTARNTTVSGAGVPGPLPDFGLEESGHSNSTITTSSTRVTKHSTVQHSYS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DSG2(1829)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1