SAB5702376
Anti-Rad18 Antibody, clone 9Y1H3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RNF73
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9Y1H3, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.15 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDSLAESRWPPGLAVMKTIDDLLRCGICFEYFNIAMIIPQCSHNYCSLCIRKFLSYKTQCPTCCVTVTEPDLKNNRILDELVKSLNFARNHLLQFALESP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD18(56852)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1