SAB5702374
Anti-RPA70/RPA1 Antibody, clone 5R7S3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HSSB, MST075, REPA1, RF-A, RP-A, RPA70
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5R7S3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MVGQLSEGAIAAIMQKGDTNIKPILQVINIRPITTGNSPPRYRLLMSDGLNTLSSFMLATQLNPLVEEEQLSSNCVCQIHRFIVNTLKDGRRVVILMELE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPA1(6117)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1