Documenti fondamentali
SAB5702329
Sigma-Aldrich
Anti-ADAMTS13 Antibody, clone 7B2Z8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ADAM-TS13, ADAMTS-13, C9orf8, VWFCP, vWF-CP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7B2Z8, monoclonal
Stato
liquid
PM
190 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LSPGAPLKGRPPSPGFQRQRQRQRRAAGGILHLELLVAVGPDVFQAHQEDTERYVLTNLNIGAELLRDPSLGAQFRVHLVKMVILTEPEGAPNITANLTSS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This gene encodes a member of a family of proteins containing several distinct regions, including a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain, and a thrombospondin type 1 (TS) motif. The enzyme encoded by this gene specifically cleaves von Willebrand Factor (vWF). Defects in this gene are associated with thrombotic thrombocytopenic purpura. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human ADAMTS13 (Q76LX8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)