SAB5702328
Anti-TNNC1 Antibody, clone 8Z4V9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CMD1Z, CMH13, TN-C, TNC, TNNC
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8Z4V9, monoclonal
Stato
liquid
PM
18 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDDIYKAAVEQLTEEQKNEFKAAFDIFVLGAEDGCISTKELGKVMRMLGQNPTPEELQEMIDEVDEDGSGTVDFDEFLVMMVRCMKDDSKGKSEEELSDL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNNC1(7134)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702328-100UL | 4065270687135 |